Imprimer
Tuyaux, silicone, Sterilin™
Fournisseur: STERILIN
TSR0600200P TSR0400200P TSR0320100P
SLINTSR0600200PEA 200 EUR
SLINTSR0600200P SLINTSR0400200P SLINTSR0320100P
Tuyaux, silicone, Sterilin™
Tuyaux Transfer Tubing
Le tube en silicone Sterilin™ est non toxique et idéal pour les applications médicales, pharmaceutiques et alimentaires grâce au tube en silicone Thermo Scientific™ Sterilin™ non toxique de haute qualité. Non disponible dans toutes les régions géographiques.
  • Code de lot gravé au laser pour une meilleure traçabilité
  • Parfaits pour une utilisation avec des pompes péristaltiques
  • Peuvent être stérilisés en autoclave ou par chaleur sèche
  • Fabrication aseptique