Imprimer
Colonnes PLOT, colonnes Rtx®-U-bond (silice fondue)
Fournisseur: Restek
19752 19750
REST19752EA 873 EUR
REST19752 REST19750
Colonnes PLOT, colonnes Rtx®-U-bond (silice fondue)
Colonnes pour chromatographie
Hautement polaire, divinylbenzène éthylène glycol/diméthylacrylate
  • Parfaites pour l'analyse de composés polaires et apolaires
  • Idéales pour les traces de H₂S, COS et mercaptans dans les flux d'hydrocarbures
Plage de températures : stable à 190 °C
Phases similaires : HP-PLOT U, CP-PoraPLOT U et CP-PoraBOND U.