Imprimer
Test kits, photométrique, Ammoniac, cuvettes test LCK
Fournisseur: Hach
LCK303 LCK304 LCK305 LCK302 LCK502 LCK503 LCK505 LCK504
705-3006EA 141 EUR
705-3006 705-3007 705-3008 705-3005 HACHLCK502 HACHLCK503 HACHLCK505 HACHLCK504
Test kits, photométrique, Ammoniac, cuvettes test LCK
Kits de tests environnementaux
Cuvette tests for water testing applications.
  • Mesures précises et fiables
  • Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées
  • Dosage aisé et précis des réactifs
  • Etiquette de code à barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre
  • Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur
Shelf life: 18 months from production date.
Température de stockage: 2 à 8 °C (à conserver au froid)
Certifications: ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1
Informations sur les accessoires: Cuvette tests are officially approved for many legally required consent limits, with the help of Addista standard solutions and round-robin test solutions, they provide the assurance you need.