Solution test, tampon d'acétate USP
Fournisseur: VWR Chemicals
85323.180EA
118
EUR
85323.180
85323.260
Solution test, tampon d'acétate USP
Tampons
Tampons pH
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
- Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
- Réduit le temps et les coûts
- Indépendant, traçable et certifié
- Conforme à la norme USP 34
- Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles