Ammoniaque USP Test Solution (TS) 34
Fournisseur: VWR Chemicals
85380.180EA
45.9
EUR
85380.180
85380.260
Ammoniaque USP Test Solution (TS) 34
Ammoniaque
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
- Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
- Réduit le temps et les coûts
- Indépendant, traçable et certifié
- Conforme à la norme USP 34
- Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles
Formule:
NH₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066650 Numéro CAS: 1336-21-6 EINECS: 0 ADR: 8,III |