Imprimer
Potassium permanganate 0.1 N aqueous solution USP Test Solution (TS)
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Permanganic acid potassium salt
85367.180EA 23.7 EUR
85367.180 85367.260
Potassium permanganate 0.1 N aqueous solution USP Test Solution (TS)
Potassium permanganate
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
  • Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
  • Réduit le temps et les coûts
  • Indépendant, traçable et certifié
  • Conforme à la norme USP 34
  • Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles
Formule: KMnO₄
MW: 158.03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 0
ONU: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07824