Imprimer
Acide perchlorique 0.1 N aqueous solution USP Test Solution (TS) 34 conforms to USP 34
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
85359.180EA 44.8 EUR
85359.180 85359.260
Acide perchlorique 0.1 N aqueous solution USP Test Solution (TS) 34 conforms to USP 34
Acide perchlorique
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
  • Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
  • Réduit le temps et les coûts
  • Indépendant, traçable et certifié
  • Conforme à la norme USP 34
  • Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles
Formule: HClO₄
MW: 100.46 g/mol
Point d'ébullition: 39
Point de fusion: -101
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011325
Numéro CAS: 7601-90-3
EINECS: 0
ONU: 3264
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM