Imprimer
Étalons de densité mesurés à 80 °C
Fournisseur: Avantor
VWR®
85307.180EA 100 EUR
85307.180 85318.180 85313.180 85315.180 85311.180 85309.180 85320.180 85314.180 85319.180 85316.180 85317.180 85312.180 85310.180 85306.180 85308.180 85321.180
Étalons de densité mesurés à 80 °C
Étalons Étalons de densité
Ces produits peuvent être utilisés comme étalons pour la mesure de la densité, par des techniques de pycnométrie ou des techniques basées sur la vibration et l'hydrométrie.
  • Haut degré de précision dans une gamme étendue (0,6407 - 1,0302 g/ml) à 80 °C
  • Aucun métal lourd toxique n'est utilisé dans les formulations
  • Peuvent être utilisés avec n'importe quelle marque ou type d'instrument de mesure de la densité
  • Présentée dans un flacon en verre ambré inviolable de grande qualité
Ces étalons sont préparés par gravimétrie (solutés et solvants) à l'aide de poids OIML traçables. La densités des étalons est établie en utilisant les pycnomètres de référence entièrement étalonnés.
Certifications: Conformité aux normes ASTM D1480-12 relatives au test de la densité ou de la densité relative. Un certificat d'étalonnage est délivré conformément aux exigences de la norme ISO/CEI 17025.