Imprimer
Acide chlorhydrique 1 N USP Test Solution (TS)
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
85349.180EA 23.5 EUR
85349.180 85349.260
Acide chlorhydrique 1 N USP Test Solution (TS)
Acide chlorhydrique
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
  • Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
  • Réduit le temps et les coûts
  • Indépendant, traçable et certifié
  • Conforme à la norme USP 34
  • Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 0
ONU: 1789
ADR: 8 III