Imprimer
Cuivre (II) sulfate 0.5 mol/l USP Test Solution (TS)
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Cupric sulphate
85343.180EA 39.2 EUR
85343.180 85343.260
Cuivre (II) sulfate 0.5 mol/l USP Test Solution (TS)
Cuivre (II) sulfate
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
  • Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
  • Réduit le temps et les coûts
  • Indépendant, traçable et certifié
  • Conforme à la norme USP 34
  • Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles
Formule: CuSO₄
MW: 159.61 g/mol
Point de fusion: 200
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010981
Numéro CAS: 7758-98-7
EINECS: 0
ONU: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02722