Imprimer
Portoirs pour tubes PCR
Fournisseur: NEOLAB
2-2600 2-2602
NEOL2-2600EA 17.8 EUR
NEOL2-2600 NEOL2-2602
Portoirs pour tubes PCR
Portoirs Tube Racks
Portoirs, en PP, couleurs vives (orange, jaune, vert, rose, bleu). Spécialement conçus pour tubes PCR de 0,2 ml en bandelettes.
  • Compatibles avec des bandelettes de 8 ou 12 tubes
  • Contient 96 tubes PCR (8x12 positions)
  • Index alphanumérique
  • Empilable
  • Kit complet avec couvercle transparent