Imprimer
Reactive yellow 86, poudre jaune
Fournisseur: MP Biomedicals
0219547925 0219547980
ICNA0219547925EA 55.3 EUR
ICNA0219547925 ICNA0219547980
Reactive yellow 86, poudre jaune
Reactive yellow 86
Formule: C₁₈H₁₄Cl₂N₈Na₂O₉S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179314
Numéro CAS: 61951-86-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes