Imprimer
Dimenhydrinate, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: Amosyt, 8-Chloro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione 2-(benzhydryloxy)-N,N-dimethylethanamine salt
0219018925 0219018910
ICNA0219018925EA 171 EUR
ICNA0219018925 ICNA0219018910
Dimenhydrinate, en poudre
Dimenhydrinate
Soluble in ethanol (50 mg/mL) giving clear solution.
Formule: C₁₇H₂₁NO·C₇H₇ClN₄O₂
MW: 469.96 g/mol
Numéro MDL: MFCD00054265
Numéro CAS: 523-87-5