Imprimer
Phe-Arg β-naphthylamide dihydrochloride, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
0215612883 0215612810 0215612825 0215612850
ICNA0215612883EA 477 EUR
ICNA0215612883 ICNA0215612810 ICNA0215612825 ICNA0215612850
Phe-Arg β-naphthylamide dihydrochloride, en poudre
Phe-Arg beta-naphthylamide dihydrochloride
Soluble in methanol (50 mg/ml - clear, colourless solution). Soluble in water (50 mg/ml).
Formule: C₂₅H₃₂Cl₂N₆O₂
Numéro MDL: MFCD00058046
Numéro CAS: 100929-99-5