Imprimer
Pointes de pipettes, gros calibre, ART™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2079G 2160G 3591 3701 3592 3702 3590
732-2218EA 77.9 EUR
732-2218 732-2232 732-2335 732-2340 732-2336 732-2341 732-2254
Pointes de pipettes, gros calibre, ART™
Pointes de pipettes
En PP, transparentes, stériles ou non stériles.
  • Disponibles en vrac ou sur portoirs en conditions non stériles ; sur portoirs en conditions stériles
  • Pointes stériles certifiées exemptes de DNase, de RNase, d'ADN, d'ATP et d'agents pyrogènes (stérilisées par irradiation aux rayons gamma)
  • Gros calibre : idéales pour l'ADN génomique, des lignées cellulaires fragiles et d'autres matériaux visqueux
Informations de commande: disponibles en vrac en conditions non stériles, sur portoirs en conditions stériles.