Imprimer
Pointes à filtre barrière, longue, ART™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2140-HR 2079-HR 2080-HR 2160P-HR
732-1140EA 71.5 EUR
732-1140 732-2398 732-2400 732-2406
Pointes à filtre barrière, longue, ART™
Pointes de pipettes
Ces pointes à filtre barrière sont conçues pour s'adapter à quasiment n'importe quelles micropipettes et applications. La barrière étanche offre une protection à 100% contre les aérosols et la contamination liquide.
  • Transparent, stérile
  • Sans RNase, DNase, ADN, ATP, sans bioburden, sans endotoxines, sans pyrogène et sans inhibiteurs PCR
  • Longueur de pointe étendue pour prévenir toute contamination, le corps de la pipette ne pénétrant pas le récipient d'échantillon
  • Le couvercle de la boîte peut facilement passer d'une boîte traditionnel à fonctionnement
More Product Information
Limited Time Sale
Certains articles ci-dessous sont en promotion
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Certification environnementale IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)