Imprimer
Calcium hydrogénophosphate dihydraté, en poudre USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Calcium phosphate dibasic dihydrate, Calcium hydrogen phosphate dihydrate, Calcium hydrogenphosphate dihydrate, Dibasic Calcium Phosphate Dihydrate
CA160-12KG CA160-2.5KG CA160-50KGBL CA160-500GM
SPCMCA160-12KGEA 1300 EUR
SPCMCA160-12KG SPCMCA160-2.5KG SPCMCA160-50KGBL SPCMCA160-500GM
Calcium hydrogénophosphate dihydraté, en poudre USP
Calcium hydrogénophosphate dihydraté
Form: Powder
Formule: HCaO₄P·2H₂O
MW: 172.09 g/mol
Point de fusion: 36
Densité: 2.44 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149621
Numéro CAS: 7789-77-7
EINECS: 231-826-1
Merck Index: 13,01699
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% Min.