Imprimer
Mercaptamine chlorhydrate
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: 2-Aminoethanethiol hydrochloride, Cysteamine Hydrochloride, 2-Mercaptoethylamine hydrochloride, 2-MEA, β-Mercaptoethylamine hydrochloride, Mercaptoethylamine-HCl, H-Cys-NH2·HCl
C2722-50KGBL C2722-100GM
SPCMC2722-50KGBLEA 0 EUR
SPCMC2722-50KGBL SPCMC2722-100GM
Mercaptamine chlorhydrate
Mercaptamine chlorhydrate
Formule: C₂H₇NS·HCl
MW: 113.61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012904
Numéro CAS: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% Min.