Imprimer
Calcium hydrogénophosphate, anhydre, en poudre USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
C1890-12KG C1890-45KGBL
SPCMC1890-12KGEA 1280 EUR
SPCMC1890-12KG SPCMC1890-45KGBL
Calcium hydrogénophosphate, anhydre, en poudre USP
Calcium hydrogénophosphate
Form: Powder
Formule: CaHPO₄
Point de fusion: 370 °C
Densité: 2.89 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010909
Numéro CAS: 7757-93-9
EINECS: 231-826-1
Merck Index: 13,01697
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% Min.