Imprimer
Chiffons de nettoyage, J-Cloth® Plus
Fournisseur: Chicopee
J-Cloth® Plus
PGIN74770EA 14.3 EUR
PGIN74770 PGIN70292 PGIN74773 PGIN74774 PGIN74771 PGIN74772
Chiffons de nettoyage, J-Cloth® Plus
Lingettes Chiffons nettoyants réutilisables Chiffons pour applications générales
Ce chiffon réutilisable comporte une texture ondulée, ouverte et unique, qui permet de capturer tous les types de particules de saleté. Conçu pour assurer un nettoyage optimal pour les applications où l'hygiène est essentielle et le respect des normes HACCP est impératif. Idéal pour une utilisation dans le secteur agroalimentaire.
  • Faciles à rincer, séchage rapide, légers : les lingettes J-Cloth® Plus restent propres et fraîches plus longtemps, et peut être mises au rebut après utilisation
  • Efficacité améliorée et déchets réduits
  • Entièrement certifiés dans un souci de sécurité pour une utilisation dans le secteur agroalimentaire