Imprimer
D(+)-Xylose USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
XY110-25KGBL XY110-50KGBL XY110-500GM
SPCMXY110-25KGBLEA 7800 EUR
SPCMXY110-25KGBL SPCMXY110-50KGBL SPCMXY110-500GM
D(+)-Xylose USP
D(+)-Xylose
Formule: C₅H₁₀O₅
Point d'ébullition: 331 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 154 °C
Densité: 1.525 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151475
Numéro CAS: 58-86-6
EINECS: 200-400-7
Merck Index: 13,10142
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f045c9c134fcd7d287b95738095c40d429a173e&vid=447bd80bb2f3ca1cb52dc711d0957e9ab6e2f84d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% Min.