Imprimer
(±)-1,3-Butanediol
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Butane-1,3-diol, (±)-1,3-Butylene glycol, (±)-1,3-Dihydroxy butane
B2147-200LTBL B2147-20LT
SPCMB2147-200LTBLEA 4800 EUR
SPCMB2147-200LTBL SPCMB2147-20LT
(±)-1,3-Butanediol
(±)-1,3-Butanediol
Formule: C₄H₁₀O₂
Point d'ébullition: 206…208 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < –50 °C
Densité: 1.004…1.006 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004554
Numéro CAS: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Merck Index: 13,01566
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99% Min.