D(+)-Biotine, en poudre USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms:
Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
B1103-1KGBL
B1103-100GMBL
B1103-1GM
B1103-25GM
B1103-500GMBL
B1103-500MG
B1103-5GM
SPCMB1103-1KGBLEA
0
EUR
SPCMB1103-1KGBL
SPCMB1103-100GMBL
SPCMB1103-1GM
SPCMB1103-25GM
SPCMB1103-500GMBL
SPCMB1103-500MG
SPCMB1103-5GM
D(+)-Biotine, en poudre USP
D(+)-Biotine
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule:
C₁₀H₁₆N₂O₃S Point de fusion: 232…233 °C Densité: 1.41 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00005541 Numéro CAS: 58-85-5 EINECS: 200-399-3 Merck Index: 13,01231 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 97.5% Min. |