Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydraté, en poudre USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
PO210-12KG
PO210-2.5KG
PO210-50KGBL
SPCMPO210-12KGEA
1730
EUR
SPCMPO210-12KG
SPCMPO210-2.5KG
SPCMPO210-50KGBL
Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydraté, en poudre USP
L(+)-Tartrate de potassium et de sodium tetrahydraté
Form: Powder
Formule:
KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O Point de fusion: 70…80 °C Densité: ∼1.767 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150989 Numéro CAS: 6381-59-5 EINECS: 206-156-8 Merck Index: 13,07755 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay | 99% Min. |