Imprimer
Acide 4-aminobutyrique
Fournisseur: Spectrum Chemical
AM151-12KG AM151-25KGBL
SPCMAM151-12KGEA 4910 EUR
SPCMAM151-12KG SPCMAM151-25KGBL
Acide 4-aminobutyrique
Acide 4-aminobutyrique
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Formule: C₄H₉NO₂
Point d'ébullition: 248 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 202 °C
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008226
Numéro CAS: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Merck Index: 13,00429
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% Min.