Imprimer
Polysorbate 60 NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Sorbitan monostearate, ethoxylated, Polyoxyethylene sorbitan monostearate
PO136-200LTBL PO136-20LT PO136-4LTGL
SPCMPO136-200LTBLEA 8100 EUR
SPCMPO136-200LTBL SPCMPO136-20LT SPCMPO136-4LTGL
Polysorbate 60 NF
Polysorbate 60
Formule: C₆₄H₁₂₆O₂₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01780110
Numéro CAS: 9005-67-8
EINECS: 500-020-4