Imprimer
DL-Mentol, soluble USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
ME111-10KGBL ME111-180KGBLK ME111-50KGBL ME111-500GM
SPCMME111-10KGBLEA 3730 EUR
SPCMME111-10KGBL SPCMME111-180KGBLK SPCMME111-50KGBL SPCMME111-500GM
DL-Mentol, soluble USP
DL-Mentol
Formule: C₁₀H₂₀O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001484
Numéro CAS: 89-78-1
EINECS: 201-939-0