Imprimer
Myristate d'isopropyle NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Tetradecanoic acid isopropyl ester, Myristic acid isopropyl ester, Isopropyl Myristate, Isopropyl tetradecanoate, Tetradecylic acid isopropyl ester
IS145-200LTBL IS145-20LTMT IS145-4LTGL
SPCMIS145-200LTBLEA 5070 EUR
SPCMIS145-200LTBL SPCMIS145-20LTMT SPCMIS145-4LTGL
Myristate d'isopropyle NF
Myristate d'isopropyle
Formule: C₁₇H₃₄O₂
MW: 270.46 g/mol
Point d'ébullition: 320
Point de fusion: 0…1 °C
Densité: 0.852 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 150
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008982
Numéro CAS: 110-27-0
EINECS: 203-751-4
Merck Index: 13,05235
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 90% Min.