Hydroquinone USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
|
Danger
|
HY113-2.5KG
HY113-25KGBL
HY113-50KGBL
HY113-500GM
SPCMHY113-2.5KGEA
4120
EUR
SPCMHY113-2.5KG
SPCMHY113-25KGBL
SPCMHY113-50KGBL
SPCMHY113-500GM
Hydroquinone USP
Hydroquinone
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule:
C₆H₄(OH)₂ Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa) Point de fusion: 172 °C Densité: 1,332 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 165 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002339 Numéro CAS: 123-31-9 EINECS: 204-617-8 ONU: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,04833 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay | 99% Min. |