Imprimer
Guanidinium chlorure ≥99%, BiotechGrade
Fournisseur: Spectrum Chemical
Attention
Synonyms: Guanadine hydrochloride, Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidine HCI, Guanidine chloride, Guanidinium chloride, Guanidine hydrochloride
GU103-2.5KG GU103-50KGBL
SPCMGU103-2.5KGEA 2380 EUR
SPCMGU103-2.5KG SPCMGU103-50KGBL
Guanidinium chlorure ≥99%, BiotechGrade
Guanidinium chlorure
Formule: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
MW: 95.53 g/mol
Point de fusion: 185
Densité: 1.354 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013026
Numéro CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99% Min.