Imprimer
4-Hydroxybenzoate d'éthyle NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Nipagin A, Ethyl paraben, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethylparaben, Ethyl 4-hydroxybenzoate
ET117-12KG ET117-2.5KG ET117-50KGBL
SPCMET117-12KGEA 2510 EUR
SPCMET117-12KG SPCMET117-2.5KG SPCMET117-50KGBL
4-Hydroxybenzoate d'éthyle NF
4-Hydroxybenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Point d'ébullition: 297
Point de fusion: 116…118 °C
Densité: 1.078 g/cm³ (131 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002353
Numéro CAS: 120-47-8
EINECS: 204-399-4
Merck Index: 13,03869
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% Min.