Imprimer
4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone
Fournisseur: Spectrum Chemical
Danger
Synonyms: Diacetone alcohol
DI102-200LTBL DI102-20LTMT
SPCMDI102-200LTBLEA 6430 EUR
SPCMDI102-200LTBL SPCMDI102-20LTMT
4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone
4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone
Formule: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
MW: 116.16 g/mol
Point d'ébullition: 166
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 58
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004471
Numéro CAS: 123-42-2
EINECS: 204-626-7
ONU: 1148
ADR: 3 III
ATTEINDRE: 01-2119473975-21
Merck Index: 13,02983
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2da78bff918d252787ee81ab8857bd3b19e51ac&vid=d8a0cccff2cac15b826ba733a013451ac11e3b51&prid=web&clid=SAPDAM