Imprimer
Bismuth (III) nitrate basique, en poudre USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
Danger
Synonyms: Bismuth(III) nitrate alkaline, Bismuth hydroxide nitrate oxide, Bismuth(III) hydroxide nitrate oxide, Bismuth subnitrate
BI150-12KG BI150-2.5KG BI150-50KGBL
SPCMBI150-12KGEA 4730 EUR
SPCMBI150-12KG SPCMBI150-2.5KG SPCMBI150-50KGBL
Bismuth (III) nitrate basique, en poudre USP
Bismuth (III) nitrate basique
Form: Powder
Formule: Bi₅O(OH)₉(NO₃)₄
MW: 1461.99 g/mol
Densité: 4.928 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064844
Numéro CAS: 1304-85-4
EINECS: 215-136-8
ONU: 1477
ADR: 5.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 79% Min.