Imprimer
Acide pyridine-2,6-dicarboxylique
Fournisseur: Spectrum Chemical
Attention
Synonyms: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid, Dipicolinic acid, DPA
D2343-1KG D2343-25KGBL D2343-50KGBL
SPCMD2343-1KGEA 1440 EUR
SPCMD2343-1KG SPCMD2343-25KGBL SPCMD2343-50KGBL
Acide pyridine-2,6-dicarboxylique
Acide pyridine-2,6-dicarboxylique
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167.12 g/mol
Point d'ébullition: 357
Point de fusion: 327
Point d'éclair: 188
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006299
Numéro CAS: 499-83-2
EINECS: 207-894-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% Min.