Imprimer
Éthanolamine NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
Danger
M1322-200LTBL M1322-20LT M1322-4LT
SPCMM1322-200LTBLEA 0 EUR
SPCMM1322-200LTBL SPCMM1322-20LT SPCMM1322-4LT
Éthanolamine NF
Ethanolamine
Formule: NH₂CH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 171 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10,5 °C
Densité: 1,0164 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008183
Numéro CAS: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
ONU: 2491
ADR: 8,III
Merck Index: 13,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% Min.