Imprimer
Diéthylène glycol
Fournisseur: Spectrum Chemical
Attention
D1027-200LTBL D1027-20LT
SPCMD1027-200LTBLEA 3660 EUR
SPCMD1027-200LTBL SPCMD1027-20LT
Diéthylène glycol
Diéthylène glycol
Formule: C₄H₁₀O₃
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 123 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002882
Numéro CAS: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Merck Index: 13,03146
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f023bd53ecff654f6d6d398b3ee2a1bac87d56f&vid=25d8943f9c247b4203b1e1bcba59bf77dfdd9158&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 97% Min.