Imprimer
Huile de ricin USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Castor oil, Ricinus oil, Oleum Ricini s. Castoris, Oil of Palma Christi
CA208-200LTBL CA208-20LTMT CA208-4LTGL CA208-500MLGL
SPCMCA208-200LTBLEA 4980 EUR
SPCMCA208-200LTBL SPCMCA208-20LTMT SPCMCA208-4LTGL SPCMCA208-500MLGL
Huile de ricin USP
Huile de ricin
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Point d'ébullition: 313
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >113 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00130746
Numéro CAS: 8001-79-4
EINECS: 232-293-8
Merck Index: 13,01908