Imprimer
Acide molybdophosphorique hydraté (>47,5% Mo)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Molybdophosphoric acid hydrate, 12-Molybdophosphoric acid hydrate, Phosphomolybdic acid hydrate
L15827.14 L15827.22 L15827.36
L15827.14EA 37.1 EUR
L15827.14 L15827.22 L15827.36
Acide molybdophosphorique hydraté (>47,5% Mo)
Acide molybdophosphorique hydraté
CAS No.: 51429-74-4 Molecular Formula: H3PO4.12MoO3.xH2O Formula Weight: 1825.25(anhy) Melting Point: 78-90° Merck Reference: 14,7342 UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00149913
Formule: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
MW: 1843.27 g/mol
Point de fusion: 78…90 °C
Densité: 3.15
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149913
Numéro CAS: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
ONU: 3085
ADR: 5.1 III
Merck Index: 12,07498