Imprimer
2-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate 98% (poids sec)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L20280.03 L20280.MD
L20280.03EA 149 EUR
L20280.03 L20280.MD
2-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate 98% (poids sec)
2-(Trifluoromethyl)phenylglyoxal hydrate
Purity: 98% CAS No.: 745783-91-9 Molecular Formula: C9H5F3O2.xH2O Formula Weight: 202.13(anhy) Melting Point: 36-43° MDL No.: MFCD05664102
Formule: C₉H₇F₃O₃
Point de fusion: 36…43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06801323
Numéro CAS: 745783-91-9