6-Methoxy-2-naphthylglyoxal hydrate 98% (poids sec)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
L20260.03
L20260.06
L20260.03EA
70.5
EUR
L20260.03
L20260.06
6-Methoxy-2-naphthylglyoxal hydrate 98% (poids sec)
6-Methoxy-2-naphthylglyoxal hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 1172293-10-5
Molecular Formula: C13H10O3.xH2O
Formula Weight: 214.22(anhy)
Melting Point: 125-130°
MDL No.: MFCD05664091
Formule:
C₁₃H₁₂O₄ Point de fusion: 125…130 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05664091 Numéro CAS: 745783-88-4 |