N-Boc-1,6-diaminohexane 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
N-tert-Butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, N-Boc-1,6-Diaminohexane
L19948.03
L19948.06
L19948.14
L19948.03EA
53.5
EUR
L19948.03
L19948.06
L19948.14
N-Boc-1,6-diaminohexane 98%
N-Boc-1,6-diaminohexane
Purity: 98%
CAS No.: 51857-17-1
Molecular Formula: (CH3)3COCONH(CH2)6NH2
Formula Weight: 216.33
Flash Point:
Formule:
C₁₁H₂₄N₂O₂ MW: 216.33 g/mol Point d'ébullition: 106…110 °C (0.3 mmHg) Densité: 0.965 Point d'éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00671489 Numéro CAS: 51857-17-1 ADR: 8 III |