1-Benzyl-3-pyrroline 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Purity: 98+%
CAS No.: 6913-92-4
Molecular Formula: C11H13N
Formula Weight: 159.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5420
Boiling Point: 60°/1mm
Beilstein Reference: 111101
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00012324
Formule:
C₁₁H₁₃N Point d'ébullition: 60 °C (1 mmHg) Densité: 0,837 Point d'éclair: 92 °C (197 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00012324 Numéro CAS: 6913-92-4 ADR: 8,III |