Imprimer
2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethanol 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L19482.06 L19482.14
L19482.06EA 60.5 EUR
L19482.06 L19482.14
2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethanol 98%
2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethanol
Purity: 98% CAS No.: 5223-06-3 Molecular Formula: C9H13NO Formula Weight: 151.21 Melting Point: 39-44° Beilstein Reference: 117340 MDL No.: MFCD00129040
Formule: C₉H₁₃NO
Point de fusion: 39…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129040
Numéro CAS: 5223-06-3
EINECS: 226-024-3