(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 56613-81-1
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Melting Point: 57-63°
Boiling Point: 160°/17mm
Beilstein Reference: 2412760
Optical Rotation: +42° (c=2 in ethanol)
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD00239405
Formule:
C₈H₁₁NO Point d'ébullition: 160 °C (17 mmHg) Point de fusion: 57…63 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00239405 Numéro CAS: 56613-81-1 ADR: 8,III |