Imprimer
1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L18705.06 L18705.14
L18705.06EA 30.6 EUR
L18705.06 L18705.14
1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one ≥98%
1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one
Purity: 98+% CAS No.: 6969-71-7 Molecular Formula: C6H5N3O Formula Weight: 135.13 Melting Point: 233-235° Beilstein Reference: 607433 MDL No.: MFCD00022632
Formule: C₆H₅N₃O
Point de fusion: 233…235 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022632
Numéro CAS: 6969-71-7
EINECS: 230-191-8