3-(4-Methoxybenzoyl)acrylic acid 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
L18071.06
L18071.03
L18071.06EA
197
EUR
L18071.06
L18071.03
3-(4-Methoxybenzoyl)acrylic acid 98%
3-(4-Methoxybenzoyl)acrylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 5711-41-1
Molecular Formula: C11H10O4
Formula Weight: 206.20
Melting Point: 137-140°
Beilstein Reference: 474529
MDL No.: MFCD00020486
Formule:
C₁₁H₁₀O₄ Point de fusion: 137…140 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00020486 Numéro CAS: 5711-41-1 |