Imprimer
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylsilane 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L17673.03 L17673.06
L17673.03EA 61.5 EUR
L17673.03 L17673.06
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylsilane 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylsilane
Purity: 95% CAS No.: 33558-36-0 Molecular Formula: C10H10F6Si Formula Weight: 272.27 Refractive Index: 1.4125 Boiling Point: 40°/1.5mm Beilstein Reference: 2859742 MDL No.: MFCD02093948
Formule: C₁₀H₁₀F₆Si
MW: 272.27 g/mol
Point d'ébullition: 40 °C (1.5 mmHg)
Densité: 1.230
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093948
Numéro CAS: 33558-36-0