Imprimer
Ethyl-5-methoxyindole-2-carboxylate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 5-Methoxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester
L17596.03 L17596.06
L17596.03EA 39.7 EUR
L17596.03 L17596.06
Ethyl-5-methoxyindole-2-carboxylate 98%
Ethyl-5-methoxyindole-2-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 4792-58-9 Molecular Formula: C12H13NO3 Formula Weight: 219.24 Melting Point: 154-157° Beilstein Reference: 178104 MDL No.: MFCD00047163
Formule: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219.24 g/mol
Point de fusion: 154…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047163
Numéro CAS: 4792-58-9