1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid, 1-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid
L17528.06
L17528.03
L17528.06EA
55.2
EUR
L17528.06
L17528.03
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid 98%
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 98303-20-9
Molecular Formula: C11H19NO4
Formula Weight: 229.28
Melting Point: 129-131°
Beilstein Reference: 480022
MDL No.: MFCD01862877
Formule:
C₁₁H₁₉NO₄ MW: 229.276 g/mol Point de fusion: 129…131 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01862877 Numéro CAS: 98303-20-9 |