5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
L17507.03
L17507.06
L17507.MD
L17507.03EA
142
EUR
L17507.03
L17507.06
L17507.MD
5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 2338-71-8
Molecular Formula: C9H6FNO
Formula Weight: 163.15
Melting Point: 164°
Beilstein Reference: 1449216
MDL No.: MFCD00022719
Formule:
C₉H₆FNO Point de fusion: 164 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00022719 Numéro CAS: 2338-71-8 |